Få mere at vide
2,4,6-Collidine, 99%
Artikelnummer. 11464100
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11464100 25 mL 25ml
11498903 100 mL 100ml
11408913 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11464100 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11058.AC
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 108-75-8 | C8H11N | 121.18 g/mol
2,4,6-Collidine bruges som vævsfikseringsmiddel til elektronmikroskopi. Det er nyttigt i dehydrohalogeneringsreaktioner og fungerer som et opløsningsmiddel til spaltning af hindrede estere med vandfrit lithiumiodid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,4,6-Collidine bruges som vævsfikseringsmiddel til elektronmikroskopi. Det er nyttigt i dehydrohalogeneringsreaktioner og fungerer som et opløsningsmiddel til spaltning af hindrede estere med vandfrit lithiumiodid.
Opløselighed
Lidt blandbar med vand. Blandbar med ether, methanol, acetone, chloroform, benzen, toluen og fortyndede syrer.
Bemærkninger
Uforeneligt med oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-75-8
Molekylær formel C8H11N
Molekylvægt (g/mol) 121.18
MDL nummer MFCD00006338
InChI nøgle BWZVCCNYKMEVEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-collidine, gamma-collidine, s-collidine, pyridine, 2,4,6-trimethyl, collidine, sym-collidine, 2,4,6-kollidin, unii-7ie4bk5j5v, 2,4,6-trimethyl-pyridine, .gamma.-collidine
PubChem CID 7953
IUPAC navn 2,4,6-trimethylpyridin
SMIL CC1=CC(C)=NC(C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Collidine
Smeltepunkt -43°C
Tæthed 0.916
pH 9 to 10
Kogepunkt 171°C to 172°C
Flammepunkt 54°C (129°F)
Lugt Unpleasant
Brydningsindeks 1.498
Mængde 25 mL
FN nummer UN1992
Beilstein 107283
Merck Index 14,9718
Opløselighedsinformation Slightly miscible with water. Miscible with ether,methanol,acetone,chloroform,benzene,toluene and dilute acids.
Formel vægt 121.18
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4,6-Collidine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4,6-Collidine