Få mere at vide
2,4,6-Collidine, 99%
Artikelnummer. 11408913
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
Artikelnummer. 11408913
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11058.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 108-75-8 | C8H11N | 121.18 g/mol
2,4,6-Collidine bruges som vævsfikseringsmiddel til elektronmikroskopi. Det er nyttigt i dehydrohalogeneringsreaktioner og fungerer som et opløsningsmiddel til spaltning af hindrede estere med vandfrit lithiumiodid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,4,6-Collidine bruges som vævsfikseringsmiddel til elektronmikroskopi. Det er nyttigt i dehydrohalogeneringsreaktioner og fungerer som et opløsningsmiddel til spaltning af hindrede estere med vandfrit lithiumiodid.
Opløselighed
Lidt blandbar med vand. Blandbar med ether, methanol, acetone, chloroform, benzen, toluen og fortyndede syrer.
Bemærkninger
Uforeneligt med oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-75-8
Molekylær formel C8H11N
Molekylvægt (g/mol) 121.18
MDL nummer MFCD00006338
InChI nøgle BWZVCCNYKMEVEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-collidine, gamma-collidine, s-collidine, pyridine, 2,4,6-trimethyl, collidine, sym-collidine, 2,4,6-kollidin, unii-7ie4bk5j5v, 2,4,6-trimethyl-pyridine, .gamma.-collidine
PubChem CID 7953
IUPAC navn 2,4,6-trimethylpyridin
SMIL CC1=CC(C)=NC(C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Collidine
Smeltepunkt -43°C
Tæthed 0.916
pH 9 to 10
Kogepunkt 171°C to 172°C
Flammepunkt 54°C (129°F)
Lugt Unpleasant
Brydningsindeks 1.498
Mængde 500 mL
FN nummer UN1992
Beilstein 107283
Merck Index 14,9718
Opløselighedsinformation Slightly miscible with water. Miscible with ether,methanol,acetone,chloroform,benzene,toluene and dilute acids.
Formel vægt 121.18
Procent renhed 99%