Få mere at vide
2,4,6-Collidine, 99%
Artikelnummer. 10564684 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
500ml
Artikelnummer. 10564684
Brand: Thermo Scientific Acros 161950025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 108-75-8 | C8H11N | 121.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-75-8
Molekylær formel C8H11N
Molekylvægt (g/mol) 121.18
MDL nummer MFCD00006338
InChI nøgle BWZVCCNYKMEVEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-collidine, gamma-collidine, s-collidine, pyridine, 2,4,6-trimethyl, collidine, sym-collidine, 2,4,6-kollidin, unii-7ie4bk5j5v, 2,4,6-trimethyl-pyridine, .gamma.-collidine
PubChem CID 7953
IUPAC navn 2,4,6-trimethylpyridin
SMIL CC1=CC(C)=NC(C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4, 6-Collidine
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -43.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9100g/mL
Kogepunkt 171.0°C to 172.0°C
Flammepunkt 57°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C5H2N)(CH3)3
Brydningsindeks 1.4995 to 1.5015
Mængde 2.5 L
Beilstein 20, 250
Fieser 01,155; 13,302
Merck Index 15, 9890
Specifik vægtfylde 0.91
Opløselighedsinformation Solubility in water: 35g/L (20°C). Other solubilities: soluble in diluted acids,soluble in alcohol,chloroform,benzene and,toluene,miscible with ether
Formel vægt 121.18
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske