Få mere at vide
2-[4-(6-Chloro-2-methylpyrimidin-4-yl)piperazin-1-yl]ethanol, Mikromol™
Artikelnummer. 30462154
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30462154 4 x 25 mg
30051180 25 mg
18042150 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30462154 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3451.0300254AMP
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-[4-(6-Chloro-2-methylpyrimidin-4-yl)piperazin-1-yl]ethanol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[4-(6-Chloro-2-methyl-pyrimidin-4-yl)piperazin-1-yl]ethanol
CAS 127116-19-2
Analyt- eller komponentnavne 2-[4-(6-Chloro-2-methyl-pyrimidin-4-yl)piperazin-1-yl]ethanol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H17 Cl N4 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1-Piperazineethanol, 4-(6-chloro-2-methyl-4-pyrimidinyl)-, 2-[4-(6-Chloro-2-methylpyrimidin-4-yl)piperazin-1-yl]ethanol
InChI formel InChI=1S/C11H17ClN4O/c1-9-13-10(12)8-11(14-9)16-4-2-15(3-5-16)6-7-17/h8,17H,2-7H2,1H3
Løsningstype Neat
SMIL Cc1nc(Cl)cc(n1)N2CCN(CCO)CC2
IUPAC navn 2-[4-(6-chloro-2-methyl-pyrimidin-4-yl)piperazin-1-yl]ethanol
Molekylvægt (g/mol) 256.73
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 256.1091 g/mol