Få mere at vide
2-[4-(6-Chloro-2-methylpyrimidin-4-yl)piperazin-1-yl]ethanol, Mikromol™
Beskrivelse
2-[4-(6-Chloro-2-methylpyrimidin-4-yl)piperazin-1-yl]ethanol, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[4-(6-Chloro-2-methyl-pyrimidin-4-yl)piperazin-1-yl]ethanol |
| CAS | 127116-19-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-[4-(6-Chloro-2-methyl-pyrimidin-4-yl)piperazin-1-yl]ethanol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H17 Cl N4 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1-Piperazineethanol, 4-(6-chloro-2-methyl-4-pyrimidinyl)-, 2-[4-(6-Chloro-2-methylpyrimidin-4-yl)piperazin-1-yl]ethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17ClN4O/c1-9-13-10(12)8-11(14-9)16-4-2-15(3-5-16)6-7-17/h8,17H,2-7H2,1H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Cc1nc(Cl)cc(n1)N2CCN(CCO)CC2 |
| Vis mere |