Få mere at vide
2-[4,6-Bis(2,4-dimethylphenyl)-1,3,5-triazin-2-yl]-5-(octyloxy)phenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[4,6-Bis(2,4-dimethylphenyl)-1,3,5-triazin-2-yl]-5-(octyloxy)phenol |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C33H39N3O2/c1-6-7-8-9-10-11-18-38-26-14-17-29(30(37)21-26)33-35-31(27-15-12-22(2)19-24(27)4)34-32(36-33)28-16-13-23(3)20-25(28)5/h12-17,19-21,37H,6-11,18H2,1-5H3 |
| Formel vægt | 509.3042 |