Få mere at vide
2,4,6,8-Tetramethylcyclotetrasiloxane, 99%
Artikelnummer. 11379295
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11379295 100 g 100g
11359295 5 g 5g
11369295 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11379295 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16642.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2370-88-9 | C4H12O4Si4 | 236.476 g/mol
Tetramethyl-cyclotetrasiloxan er et godt imprægneringsmiddel af fotoelektrisk materiale. Det bruges til fremstilling af modificeret siloxan med defineret hydrogenindhold og kædemængde. Det bruges også til fremstilling af silikonepolymerer og fungerer som en forløber for afsætning af polysiloxan, cyklisk siloxan, siliciumdioxid, oxycarbid tynde film med lav dielektrisk konstant til mikroelektronik og halvledere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tetramethyl-cyclotetrasiloxan er en god imprægnering af fotoelektrisk materiale. Det bruges til fremstilling af modificeret siloxan med defineret hydrogenindhold og kædemængde. Det bruges også til fremstilling af silikonepolymerer og fungerer som en forløber for afsætning af polysiloxan, cyklisk siloxan, siliciumdioxid, oxycarbid tynde film med lav dielektrisk konstant til mikroelektronik og halvledere.
Opløselighed Blandbar
med de fleste organiske opløsningsmidler. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler, baser og syrer. Opbevares på et køligt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2370-88-9
Molekylær formel C4H12O4Si4
Molekylvægt (g/mol) 236.476
MDL nummer MFCD00039567
InChI nøgle WZJUBBHODHNQPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6,8-tetramethylcyclotetrasiloxane, 1,3,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane, tetramethylcyclotetrasiloxane, tmcts, cyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl, 2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocane, 1,2,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl-cyclotetrasiloxan, 2,4,6,8-tetramethylcyclotetrasiloxne, 1,3,5,7-tetramethyl cyclotetrasiloxane
PubChem CID 6327421
IUPAC navn 2,4,6,8-tetramethyl-5,7-dioxa-1,3-dioxonia-2,4-disila-6,8-disilanidacycloocta-1,3-dien
SMIL C[Si-]1O[Si-]([O+]=[Si]([O+]=[Si](O1)C)C)C
Tekniske data
Kogepunkt 134°C to 135°C
Kemisk navn eller materiale 2,4,6,8-Tetramethylcyclotetrasiloxane
Smeltepunkt -69°C
Mængde 100 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1787074
Flammepunkt 25°C (77°F)
Opløselighedsinformation Miscible with most organic solvents. Immiscible with water.
Formel vægt 240.51
Procent renhed 99%
Brydningsindeks 1.387
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.991