Få mere at vide
2,4,6,8-Tetramethylcyclotetrasiloxan, 99%
Beskrivelse
Tetramethyl-cyclotetrasiloxan er et godt imprægneringsmiddel af fotoelektrisk materiale. Det bruges til fremstilling af modificeret siloxan med defineret hydrogenindhold og kædemængde. Det bruges også til fremstilling af silikonepolymerer og fungerer som en forløber for afsætning af polysiloxan, cyklisk siloxan, siliciumdioxid, oxycarbid tynde film med lav dielektrisk konstant til mikroelektronik og halvledere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tetramethyl-cyclotetrasiloxan er en god imprægnering af fotoelektrisk materiale. Det bruges til fremstilling af modificeret siloxan med defineret hydrogenindhold og kædemængde. Det bruges også til fremstilling af silikonepolymerer og fungerer som en forløber for afsætning af polysiloxan, cyklisk siloxan, siliciumdioxid, oxycarbid tynde film med lav dielektrisk konstant til mikroelektronik og halvledere.
Opløselighed Blandbar
med de fleste organiske opløsningsmidler. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler, baser og syrer. Opbevares på et køligt sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 134 °C til 135 °C |
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,6,8-Tetramethylcyclotetrasiloxane |
| Smeltepunkt | -69 °C |
| Mængde | 25 g |
| Flammepunkt | 25 °C (77 °F) |
| Brydningsindeks | 1.387 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Tæthed | 0.991 |
| FN nummer | UN1993 |
| Beilstein | 1787074 |
| Vis mere |