Få mere at vide
2,4,6,8-Tetramethyl-2,4,6,8-tetravinylcyclotetrasiloxan, 97 %
Beskrivelse
2,4,6,8-Tetramethyl-2,4,6,8-tetravinylcyclotetrasiloxan anvendes som mellemprodukt i organisk syntese. Det bruges til fremstilling af 4-vinylbenzoesyreethylester. Yderligere anvendes det til at fremstille styrenderivater ved krydskobling med arylbromid i nærvær af palladiumkatalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2,4,6,8-Tetramethyl-2,4,6,8-tetravinylcyclotetrasiloxan anvendes som mellemprodukt i organisk syntese. Det bruges til fremstilling af 4-vinylbenzoesyreethylester. Yderligere anvendes det til at fremstille styrenderivater ved krydskobling med arylbromid i nærvær af palladiumkatalysator.
Opløselighed Blandbar med
de fleste organiske opløsningsmidler.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med syrer, baser og stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 110 °C (10 mmHg) |
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,6,8-Tetramethyl-2,4,6,8-tetravinylcyclotetrasiloxane |
| Smeltepunkt | -43 °C |
| Mængde | 250 g |
| Flammepunkt | 112 °C (233 °F) |
| Brydningsindeks | 1.434 |
| Tæthed | 0.997 |
| Molekylær formel | C9H12O2 |
| Beilstein | 1807272 |
| Synonym | phenol, 2-ethoxy-4-methyl, 2-ethoxy-p-cresol, methyl creosol, acmc-20anwy, ethoxy-p-cresol, 2-ethoxy-4-methyl-phenol, phenol,2-ethoxy-4-methyl |
| Vis mere |