Få mere at vide
2,4,6,8-Tetramethyl-2,4,6,8-tetravinylcyclotetrasiloxan, 97 %
Artikelnummer. 11309305
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11309305 50 g 50g
11319305 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11309305 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16645.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2554-06-5 | C9H12O2 | 152,19 g/mol
2,4,6,8-Tetramethyl-2,4,6,8-tetravinylcyclotetrasiloxan anvendes som mellemprodukt i organisk syntese. Det bruges til fremstilling af 4-vinylbenzoesyreethylester. Yderligere anvendes det til at fremstille styrenderivater ved krydskobling med arylbromid i nærvær af palladiumkatalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,4,6,8-Tetramethyl-2,4,6,8-tetravinylcyclotetrasiloxan anvendes som mellemprodukt i organisk syntese. Det bruges til fremstilling af 4-vinylbenzoesyreethylester. Yderligere anvendes det til at fremstille styrenderivater ved krydskobling med arylbromid i nærvær af palladiumkatalysator.
Opløselighed Blandbar med
de fleste organiske opløsningsmidler.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med syrer, baser og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2554-06-5
MDL nummer MFCD00040293
Tekniske data
Kogepunkt 110 °C (10 mmHg)
Kemisk navn eller materiale 2,4,6,8-Tetramethyl-2,4,6,8-tetravinylcyclotetrasiloxane
Smeltepunkt -43 °C
Mængde 50 g
Flammepunkt 112 °C (233 °F)
Brydningsindeks 1.434
Tæthed 0.997
Molekylær formel C12H24O4Si4
Beilstein 1807272
Synonym 2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetravinylcyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetravinyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocane, cyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetraethenyl-2,4,6,8-tetramethyl, 1,3,5,7-tetravinyl-1,3,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane, 1,3,5,7-tetramethyl-1,3,5,7-tetravinylcyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetravinyl-2,4,6,8-tetramethylcyclotetrasiloxane, tetravinyltetramethylcyclotetrasiloxane, s-tetramethyltetravinylcyclotetrasiloxane, unii-3nt606t1vk, cyclotetrasiloxane, tetraethenyltetramethyl
Opløselighedsinformation Blandet med de fleste organiske opløsningsmidler.
InChI nøgle VMAWODUEPLAHOE-UHFFFAOYSA-N
SMIL C[Si]1(O[Si](O[Si](O[Si](O1)(C)C=C)(C)C=C)(C)C=C)C=C
IUPAC navn 2,4,6,8-tetrakis(ethenyl)-2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocan
Molekylvægt (g/mol) 344.66
PubChem CID 75706
Formel vægt 344.67
Procent renhed 97%