missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,4,6,8-Tetrachloropyrimido[5,4-d]pyrimidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,6,8-Tetrachloropyrimido[5,4-d]pyrimidine |
| CAS | 32980-71-5 |
| Molekylær formel | C6 Cl4 N4 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Pyrimido[5,4-d]pyrimidine','2,4,6,8-tetrachloro-, Pyrimido[5,4-d]pyrimidine','tetrachloro- (9CI), 2,4,6,8-Tetrachloropyrimido[5,4-d]pyrimidine, NSC 96654, Tetrachloropyrimido[5,4-d]pyrimidine |
| InChI formel | InChI=1S/C6Cl4N4/c7-3-1-2(12-6(10)13-3)4(8)14-5(9)11-1 |
| SMIL | Clc1nc(Cl)c2nc(Cl)nc(Cl)c2n1 |
| IUPAC navn | 2,4,6,8-tetrachloropyrimido[5,4-d]pyrimidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 269.9 |
| Formel vægt | 267.8877 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?