Få mere at vide
2,4,5-Triphenylimidazole, 97%
Artikelnummer. 11423527
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11423527 10 g 10g
11433527 50 g 50g
11443527 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11423527 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17291.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 484-47-9 | C21H16N2 | 296.373 g/mol
2,4,5-triphenylimidazol bruges til syntese af fluorescerende diarylethener og nanotråde af 2,4,5-triphenylimidazol, som finder anvendelse som enkelttråds aktive optiske bølgeledere og optisk drevne ultraviolette lasere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2,4,5-triphenylimidazol bruges til
syntese af fluorescerende diarylethener og nanotråde af 2,4,5-triphenylimidazol, som finder anvendelse som enkelttråds aktive optiske bølgeledere og optisk drevne ultraviolette lasere.
Opløselighed
Opløselig i methanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og baser. Opbevares på et køligt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 484-47-9
Molekylær formel C21H16N2
Molekylvægt (g/mol) 296.373
MDL nummer MFCD00005187
InChI nøgle RNIPJYFZGXJSDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,5-triphenylimidazole, lophine, lophin, 1h-imidazole, 2,4,5-triphenyl, 2,4,5-triphenyl-1,3-imidazole, unii-q6k46g80zd, imidazole, 2,4,5-triphenyl, chembl34173, 2,5-triphenylimidazole, imidazole,4,5-triphenyl
PubChem CID 10232
IUPAC navn 2,4,5-triphenyl-lH-imidazol
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=C(N=C(N2)C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,5-Triphenylimidazole
Smeltepunkt 274°C to 278°C
Mængde 10 g
Beilstein 236652
Opløselighedsinformation Soluble in methanol. Insoluble in water.
Formel vægt 296.38
Procent renhed 97%