Få mere at vide
2,4,5-Trimethylthiazol, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,5-Trimethylthiazole |
| Tæthed | 1.043 |
| Kogepunkt | 164 °C til 166 °C |
| Flammepunkt | 64 °C (147 °F) |
| Brydningsindeks | 1.509 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 107148 |
| Formel vægt | 127.21 |
| Procent renhed | 98% |