Få mere at vide
2,4,5-Trimethylthiazol, 98%
Artikelnummer. 11479346
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479346 5 g 5g
11489346 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11479346 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19046.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
CAS: 13623-11-5 | C6H9NS | 127,205 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13623-11-5
Molekylær formel C6H9NS
Molekylvægt (g/mol) 127.205
MDL nummer MFCD00005332
InChI nøgle BAMPVSWRQZNDQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,5-trimethylthiazole, trimethylthiazole, trimethyl thiazole, thiazole, trimethyl, thiazole, 2,4,5-trimethyl, trimethyl-1,3-thiazole, 2,4,5-trimethyl thiazole, thiazole, 2,4,5-trimethyl-8ci 9ci, fema no. 3325, trimethyl-thiazole
PubChem CID 61653
ChEBI CHEBI:78738
IUPAC navn 2,4,5-trimethyl-1,3-thiazol
SMIL CC1=C(SC(=N1)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,5-Trimethylthiazole
Tæthed 1.043
Kogepunkt 164°C to 166°C
Flammepunkt 64°C (147°F)
Brydningsindeks 1.509
Mængde 5 g
Beilstein 107148
Formel vægt 127.21
Procent renhed 98%