Få mere at vide
2,4,5-Trimethylphenol, 99%
Artikelnummer. p-7033331
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 11375449
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H50427.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 496-78-6 | C9H12O | 136.194 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 496-78-6
Molekylær formel C9H12O
Molekylvægt (g/mol) 136.194
MDL nummer MFCD00020050
InChI nøgle VXSCPERJHPWROZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pseudocumenol, phenol, 2,4,5-trimethyl, 5-hydroxypseudocumene, 1-hydroxy-2,4,5-trimethylbenzene, unii-3pca9e425c, acmc-1bmse, 4-06-00-03247 beilstein handbook reference
PubChem CID 10335
IUPAC navn 2,4,5-trimethylphenol
SMIL CC1=CC(=C(C=C1C)O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,5-Trimethylphenol
Smeltepunkt 72°C
Kogepunkt 232°C
Lugt Phenol-like
Mængde 250 mg
FN nummer UN2430
Formel vægt 136.2
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4,5-Trimethylphenol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 2,4,5-Trimethylphenol