Få mere at vide
2,4,5-Trimethylphenol, 99%
Artikelnummer. 11385449
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11385449 1 g 1g
11375449 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11385449 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50427.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 496-78-6 | C9H12O | 136,194 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 496-78-6
Molekylær formel C9H12O
Molekylvægt (g/mol) 136.194
MDL nummer MFCD00020050
InChI nøgle VXSCPERJHPWROZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pseudocumenol, phenol, 2,4,5-trimethyl, 5-hydroxypseudocumene, 1-hydroxy-2,4,5-trimethylbenzene, unii-3pca9e425c, acmc-1bmse, 4-06-00-03247 beilstein handbook reference
PubChem CID 10335
IUPAC navn 2,4,5-trimethylphenol
SMIL CC1=CC(=C(C=C1C)O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,5-Trimethylphenol
Smeltepunkt 72 °C
Kogepunkt 232 °C
Lugt Fenol-lignende
Mængde 1 g
FN nummer UN2430
Formel vægt 136.2
Procent renhed 99%