Få mere at vide
2,4,5-Trimethyloxazol, 97%
Artikelnummer. 11484093
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11484093 25 g 25g
11474093 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11484093 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10328.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-10-2026
CAS: 20662-84-4 | C6H9NO | 111,144 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20662-84-4
Molekylær formel C6H9NO
Molekylvægt (g/mol) 111.144
MDL nummer MFCD00005308
InChI nøgle ZRLDBDZSLLGDOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,5-trimethyloxazole, trimethyloxazole, oxazole, trimethyl, unii-b04pf51wxi, 2,4,5-trimethyl oxazole, trimethyl-1,3-oxazole, b04pf51wxi, oxazole, 2,4,5-trimethyl, trimethyl-oxazole, pubchem8636
PubChem CID 30215
IUPAC navn 2,4,5-trimethyl-1,3-oxazol
SMIL CC1=C(OC(=N1)C)C
Spécification
Kemisk navn eller materiale 2,4,5-Trimethyloxazole
Tæthed 0.964
Kogepunkt 133 °C til 134 °C
Flammepunkt 33 °C (91 °F)
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.442
Mængde 25 g
FN nummer UN1993
Beilstein 107043
Formel vægt 111.14
Procent renhed 97%
Afficher plus Afficher moins
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.