Få mere at vide
2,4,5-Trimethyloxazol, 97%
Artikelnummer. 11474093
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11474093 5 g 5g
11484093 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11474093 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10328.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 20662-84-4 | C6H9NO | 111,144 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20662-84-4
Molekylær formel C6H9NO
Molekylvægt (g/mol) 111.144
MDL nummer MFCD00005308
InChI nøgle ZRLDBDZSLLGDOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,5-trimethyloxazole, trimethyloxazole, oxazole, trimethyl, unii-b04pf51wxi, 2,4,5-trimethyl oxazole, trimethyl-1,3-oxazole, b04pf51wxi, oxazole, 2,4,5-trimethyl, trimethyl-oxazole, pubchem8636
PubChem CID 30215
IUPAC navn 2,4,5-trimethyl-1,3-oxazol
SMIL CC1=C(OC(=N1)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,5-Trimethyloxazole
Tæthed 0.964
Kogepunkt 133 °C til 134 °C
Flammepunkt 33 °C (91 °F)
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.442
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Beilstein 107043
Formel vægt 111.14
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4,5-Trimethyloxazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4,5-Trimethyloxazole