Få mere at vide
2,4,5-Trimethylaniline, TRC
Artikelnummer. 30041063
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30041063 100 mg
30006031 500 mg
30003587 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30041063 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT797580100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 137-17-7
Molekylær formel C9 H13 N
Molekylvægt (g/mol) 135.21
Synonym Benzenamine, 2,4,5-trimethyl-, Aniline, 2,4,5-trimethyl- (6CI,7CI,8CI), 2,4,5-Trimethylbenzenamine, 2,4,5-Trimethylaniline, 2,4,5-Trimethylphenylamine, NSC 37004, NSC 5297, Pseudocumidine, ψ-Cumidine
IUPAC navn 2,4,5-trimethylaniline
SMIL Cc1cc(C)c(N)cc1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,5-Trimethylaniline
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H13N/c1-6-4-8(3)9(10)5-7(6)2/h4-5H,10H2,1-3H3
Formel vægt 135.1048
Procent renhed >95%