Få mere at vide
2,4,5-Trimethylaniline Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 18043550
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18043550 250 mg
18001160 50 mg
18083050 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18043550 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT214360250MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21436-97-5
Molekylær formel C9 H13 N . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 171.67
Synonym 2,4,5-Trimethylaniline Hydrochloride, Aniline, 2,4,5-trimethyl-, hydrochloride (8CI), Benzenamine, 2,4,5-trimethyl-, hydrochloride (9CI), 2,4,5-Trimethylaniline hydrochloride, Pseudocumidine hydrochloride
IUPAC navn 2,4,5-trimethylaniline;hydrochloride
SMIL Cl.Cc1cc(C)c(N)cc1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,5-Trimethylaniline Hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C9H13N.ClH/c1-6-4-8(3)9(10)5-7(6)2;/h4-5H,10H2,1-3H3;1H
Formel vægt 171.0815
Procent renhed >95%