Få mere at vide
2,4,5-Trimethoxybenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30452621
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30452621 100 mg
30452464 500 mg
30449945 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30452621 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT895730100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 490-64-2
Molekylær formel C10H12O5
Molekylvægt (g/mol) 212.2
Synonym 3,4,6-Trimethoxybenzoic Acid, Asaronic Acid, Asarylic Acid, Calamonic Acid
IUPAC navn 2,4,5-trimethoxybenzoesyre
SMIL COc1cc(OC)c(cc1OC)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,5-Trimethoxybenzoic Acid
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H12O5/c1-13-7-5-9(15-3)8(14-2)4-6(7)10(11)12/h4-5H,1-3H3,(H,11,12)
Formel vægt 212.0685