Få mere at vide
2,4,5-Trihydroxypyrimidin, 98%
Artikelnummer. 11420937
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11420937 5 g 5g
11410937 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420937 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23320.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
CAS: 496-76-4 | C4H4N2O3 | 128,087 g/mol
2,4,5-Trihydroxypyrimidin undersøgelser viser, at det kan danne stabile basepar med alle fire baser i en DNA-duplex. Det er blevet brugt som biomarkør for oxidativ DNA-skade i vævsmanipuleret hud. Det virker som en antagonist af uracil i væksten af Lactobacillus casei.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 496-76-4
Molekylær formel C4H4N2O3
Molekylvægt (g/mol) 128.087
MDL nummer MFCD00082987
InChI nøgle FQXOOGHQVPKHPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym Isobarbituric acid
PubChem CID 96994
IUPAC navn 1,3-diazinan-2,4,5-trion
SMIL C1C(=O)C(=O)NC(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,5-Trihydroxypyrimidine
Smeltepunkt >300 °C
Mængde 5 g
Beilstein 127205
Formel vægt 128.09
Procent renhed 98%