Få mere at vide
2,4,5-Trihydroxybenzaldehyd, 99%
Artikelnummer. 10489042 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10489042 1 g Glasflaske 1g
10316551 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10489042 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 345940010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 35094-87-2 | C7H6O4 | 154,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35094-87-2
Molekylær formel C7H6O4
Molekylvægt (g/mol) 154.12
MDL nummer MFCD00016592
InChI nøgle WNCNWLVQSHZVKV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 643387
IUPAC navn 2,4,5-trihydroxybenzaldehyd
SMIL OC1=CC(O)=C(C=O)C=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4, 5-Trihydroxybenzaldehyde
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 226 °C til 227 °C
Farve Brun til gul eller kaki
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Beilstein 08, IV, 2715
Synonym benzaldehyde, 2,4,5-trihydroxy, acmc-1ag53, 4,5-dihydroxy-salicylaldehyde, 2,4,5-trihydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde,2,4,5-trihydroxy, 2,4,5-trihydroxybenzaldehyde
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i diethylether
Formel vægt 154.12
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4,5-Trihydroxybenzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.