Få mere at vide
2,4,5-trihydroxybenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021089
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11480843
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13283.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
2,4,5-Trihydroxybenzaldehyd, 97%, C7H6O4, CAS-nummer-35094-87-2, benzaldehyd, 2,4,5-trihydroxy, benzaldehyd, 2,4,5-trihydroxy, acmc-1ag53, 4,5-dihydroxyaldehyd, benzaldehyd, 2,4,5-trihydroxy, 2,4,5-trihydroxy-benzaldehyd, 5 g, 2250084, 154,12, H315-H319-H335
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35094-87-2
Molekylær formel C7H6O4
Molekylvægt (g/mol) 154.12
MDL nummer MFCD00016592
InChI nøgle WNCNWLVQSHZVKV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 643387
IUPAC navn 2,4,5-trihydroxybenzaldehyd
SMIL OC1=CC(O)=C(C=O)C=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,5-Trihydroxybenzaldehyde
Smeltepunkt ∼230°C (decomposition)
Mængde 1 g
Beilstein 2250084
Følsomhed Air Sensitive
Synonym benzaldehyde, 2,4,5-trihydroxy, acmc-1ag53, 4,5-dihydroxy-salicylaldehyde, 2,4,5-trihydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde,2,4,5-trihydroxy, 2,4,5-trihydroxybenzaldehyde
Formel vægt 154.12
Procent renhed 97%