Få mere at vide
2,4,5-Trihydroxybenzaldehyd, 97%
Artikelnummer. 11490843
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490843 5 g 5g
11480843 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11490843 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13283.06
 Begrænset vare
På lager
2,4,5-Trihydroxybenzaldehyd, 97%, C7H6O4, CAS-nummer-35094-87-2, benzaldehyd, 2,4,5-trihydroxy, benzaldehyd, 2,4,5-trihydroxy, ACMC-1ag53, 4,5-dihydroxysalicylaldehyd, 2,4,5-trihydroxybenzaldehyd, 2,4,5-trihydroxybenzaldehyd, 5g, 2250084, 154,12, H315-H319-H335 | CAS: 35094-87-2 | C7H6O4 | 154,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35094-87-2
Molekylær formel C7H6O4
Molekylvægt (g/mol) 154.12
MDL nummer MFCD00016592
InChI nøgle WNCNWLVQSHZVKV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 643387
IUPAC navn 2,4,5-trihydroxybenzaldehyd
SMIL OC1=CC(O)=C(C=O)C=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,5-Trihydroxybenzaldehyde
Smeltepunkt ∼230 °C (dekomponering)
Mængde 5 g
Beilstein 2250084
Følsomhed Luftfølsom
Synonym benzaldehyde, 2,4,5-trihydroxy, acmc-1ag53, 4,5-dihydroxy-salicylaldehyde, 2,4,5-trihydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde,2,4,5-trihydroxy, 2,4,5-trihydroxybenzaldehyde
Formel vægt 154.12
Procent renhed 97%