Få mere at vide
2,4,5-Trifluorophenol, 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10760781 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
1g; Glass bottle
Artikelnummer.
10760781 1g; Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 10760781 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 308680010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4, 5-Trifluorophenol
CAS 2268-16-8
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 37°C to 42°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C6H3F3O
Lineær formel F3C6HOH
MDL nummer MFCD00061215
Mængde 1 g
Synonym phenol, 2,4,5-trifluoro, phenol,2,4,5-trifluoro, 2,4,5-tfifluorophenol, 2,4,5-trifluoro-phenol, 2,4,5-?trifluorophenol, acmc-1cne2, 2,4,5-trifluorophenol, 2,4,5-tris fluoranyl phenol, 2,4,5-trifluorophenol 1gr
InChI nøgle ODGMYCITQAIRCI-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=C(C(=CC(=C1F)F)F)O
IUPAC navn 2,4,5-trifluorophenol
Molekylvægt (g/mol) 148.084
PubChem CID 123153
Formel vægt 148.09
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks