Få mere at vide
2,4,5-trifluorphenol, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15473217
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15473217 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15473217 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20395.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2268-16-8 | C6H3F3O | 148.084 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,5-Trifluorophenol
CAS 2268-16-8
Smeltepunkt 39°C to 42°C
Flammepunkt 55°C (131°F)
Lugt Phenol-like
Molekylær formel C6H3F3O
MDL nummer MFCD00061215
Mængde 1 g
FN nummer UN2921
Synonym phenol, 2,4,5-trifluoro, phenol,2,4,5-trifluoro, 2,4,5-tfifluorophenol, 2,4,5-trifluoro-phenol, 2,4,5-?trifluorophenol, acmc-1cne2, 2,4,5-trifluorophenol, 2,4,5-tris fluoranyl phenol, 2,4,5-trifluorophenol 1gr
InChI nøgle ODGMYCITQAIRCI-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=C(C(=CC(=C1F)F)F)O
IUPAC navn 2,4,5-trifluorphenol
Molekylvægt (g/mol) 148.084
PubChem CID 123153
Formel vægt 148.09
Procent renhed 94%