Få mere at vide
2,4,5-Trifluorobenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,5-Trifluorobenzoic acid |
| CAS | 446-17-3 |
| Molekylær formel | C7 H3 F3 O2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 2,4,5-Trifluoro-benzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H3F3O2/c8-4-2-6(10)5(9)1-3(4)7(11)12/h1-2H,(H,11,12) |
| SMIL | OC(=O)c1cc(F)c(F)cc1F |
| IUPAC navn | 2,4,5-trifluorobenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.09 |
| Formel vægt | 176.0085 |