Få mere at vide
2,4,5-Trifluorobenzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2, 4, 5-Trifluorobenzenesulfonyl chloride |
| Tæthed | 1.6570g/mL |
| Flammepunkt | >100°C |
| Analyseprocentområde | 96% min. (GC) |
| Emballage | Glass bottle |
| Lineær formel | F3C6H2SO2Cl |
| Mængde | 1 g |
| Specifik vægtfylde | 1.657 |
| Formel vægt | 230.59 |
| Procent renhed | 97% |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 2,4,5-Trifluorobenzenesulfonyl chloride
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
- P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P402-Opbevares et tørt sted.