Få mere at vide
2,4,5-Trifluorobenzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,5-Trifluorobenzaldehyde |
| CAS | 165047-24-5 |
| Molekylær formel | C7H3F3O |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H3F3O/c8-5-2-7(10)6(9)1-4(5)3-11/h1-3H |
| SMIL | Fc1cc(F)c(C=O)cc1F |
| IUPAC navn | 2,4,5-trifluorobenzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 160.09 |
| Formel vægt | 160.0136 |