missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,4,5-Trichlorotoluene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,5-Trichlorotoluene |
| CAS | 6639-30-1 |
| Molekylær formel | C7 H5 Cl3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Toluene','2,4,5-trichloro- (7CI,8CI), 1,2,4-Trichloro-5-methylbenzene, 2,4,5-Trichlorotoluene, NSC 16047 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5Cl3/c1-4-2-6(9)7(10)3-5(4)8/h2-3H,1H3 |
| SMIL | Cc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl |
| IUPAC navn | 1,2,4-trichloro-5-methylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 195.47 |
| Formel vægt | 193.9457 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?