Få mere at vide
2,4,5-Trichlorothiophenol, 97%
Artikelnummer. 11302106
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11302106 1 g 1g
11312106 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11302106 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03324.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3773-14-6 | C6H3Cl3S | 213,5 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3773-14-6
Molekylær formel C6H3Cl3S
Molekylvægt (g/mol) 213.5
MDL nummer MFCD00014447
InChI nøgle JARIALSGFXECCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,5-trichlorothiophenol, renacit ii, benzenethiol, 2,4,5-trichloro, 2,4,5-trichlorobenzene-1-thiol, acmc-209iv9, 2,4,5-trichloro-thiophenol, 2,4,5-trichlorophenyl mercaptan, 2,4,5-tris chloranyl benzenethiol, n-memet-n-trimetsilylmet benzylamine
PubChem CID 19597
IUPAC navn 2,4,5-trichlorbenzenthiol
SMIL C1=C(C(=CC(=C1Cl)Cl)Cl)S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,5-Trichlorothiophenol
Smeltepunkt 112°C to 118°C
Kogepunkt 153°C to 154°C (15 mmHg)
Lugt Unpleasant
Mængde 1 g
FN nummer UN3335
Beilstein 509727
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 213.51
Procent renhed 97%