Få mere at vide
2,4,5-trichlorpyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15585116 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15585116 1 g 1g
15595116 5 g 5g
15505126 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15585116 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 443990010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5750-76-5
Molekylær formel C4HCl3N2
Molekylvægt (g/mol) 183.42
InChI nøgle GIKMWFAAEIACRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5,6-trichloropyrimidine, 2,4,5-trichloro-pyrimidine, trichloropyrimidine, pyrimidine, 2,4,5-trichloro, 2,4,5-trichlorpyrimidin, pubchem5302, zlchem 1349, pyrimidine, trichloro, acmc-209lys, 2,5-trichloropyrimidine
PubChem CID 237259
IUPAC navn 2,4,5-trichloropyrimidine
SMIL C1=C(C(=NC(=N1)Cl)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,5-Trichloropyrimidine
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 183.42
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4,5-Trichloropyrimidine, 98%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.