Få mere at vide
2,4,5-trichlorpyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338866
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11338866 1 g 1g
11348866 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338866 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19506.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5750-76-5 | C4HCl3N2 | 183.416 g/mol
2,4,5-Trichlorpyrimidin anvendes til syntese af potente og selektive anaplastiske lymfomkinase-hæmmere (ALK-5), der anvendes som antitumorbehandling. Det bruges også til syntese af EGFR-hæmmere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,4,5-Trichloropyrimidin anvendes til syntese af potente og selektive anaplastiske lymfomkinase-hæmmere (ALK-5), der anvendes som antitumorbehandling. Det bruges også til syntese af EGFR-hæmmere.
Opløselighed Ikke blandbar eller
vanskelig at blande i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5750-76-5
Molekylær formel C4HCl3N2
Molekylvægt (g/mol) 183.416
MDL nummer MFCD03788200
InChI nøgle GIKMWFAAEIACRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5,6-trichloropyrimidine, 2,4,5-trichloro-pyrimidine, trichloropyrimidine, pyrimidine, 2,4,5-trichloro, 2,4,5-trichlorpyrimidin, pubchem5302, zlchem 1349, pyrimidine, trichloro, acmc-209lys, 2,5-trichloropyrimidine
PubChem CID 237259
IUPAC navn 2,4,5-trichlorpyrimidin
SMIL C1=C(C(=NC(=N1)Cl)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,5-Trichloropyrimidine
Tæthed 1.6
Kogepunkt 84°C (1 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.573
Mængde 1 g
FN nummer UN1760
Beilstein 4449
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vægt 183.43
Procent renhed 98%