Få mere at vide
2,4,5-Trichlorophenylethanediol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,5-Trichlorophenylethanediol |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7Cl3O2/c9-5-2-7(11)6(10)1-4(5)8(13)3-12/h1-2,8,12-13H,3H2 |
| Formel vægt | 239.9512 |