Få mere at vide
2,4,5-Trichlorophenoxyacetic Acid, TRC
Artikelnummer. 30451015
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30451015 1 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30451015 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7741551G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemisk navn eller materiale 2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid
CAS 93-76-5
Molekylær formel C8 H5 Cl3 O3
Mængde 1 g
Synonym Acetic acid','2-(2,4,5-trichlorophenoxy)-, Acetic acid','(2,4,5-trichlorophenoxy)- (8CI,9CI), 2-(2,4,5-Trichlorophenoxy)acetic acid, (2,4,5-Trichlorophenoxy)acetic acid, 2,4,5-T, Arbokan, BCF-Bushkiller, Forst U 46, Fortex, NSC 430, Trichlorophenoxyacetic acid, Trioxon, Verton 2T
InChI formel InChI=1S/C8H5Cl3O3/c9-4-1-6(11)7(2-5(4)10)14-3-8(12)13/h1-2H,3H2,(H,12,13)
SMIL OC(=O)COc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
IUPAC navn 2-(2,4,5-trichlorophenoxy)acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 255.48
Formel vægt 253.9304
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.