Få mere at vide
2,4,5-Trichlorophenoxyacetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid |
| CAS | 93-76-5 |
| Molekylær formel | C8 H5 Cl3 O3 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Acetic acid','2-(2,4,5-trichlorophenoxy)-, Acetic acid','(2,4,5-trichlorophenoxy)- (8CI,9CI), 2-(2,4,5-Trichlorophenoxy)acetic acid, (2,4,5-Trichlorophenoxy)acetic acid, 2,4,5-T, Arbokan, BCF-Bushkiller, Forst U 46, Fortex, NSC 430, Trichlorophenoxyacetic acid, Trioxon, Verton 2T |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5Cl3O3/c9-4-1-6(11)7(2-5(4)10)14-3-8(12)13/h1-2H,3H2,(H,12,13) |
| SMIL | OC(=O)COc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl |
| IUPAC navn | 2-(2,4,5-trichlorophenoxy)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 255.48 |
| Formel vægt | 253.9304 |