missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,4,5-Trichlorophenoxyacetic Acid Isobutyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30451617
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30451617 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30451617 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT774445500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,4,5-T-2-methyl-1-propyl ester (mix of isomers)
CAS 4938-72-1
Molekylær formel C12 H13 Cl3 O3
Mængde 500 mg
Synonym 2,4,5-T-iso-butyl ester
InChI formel InChI=1S/C12H13Cl3O3/c1-7(2)5-18-12(16)6-17-11-4-9(14)8(13)3-10(11)15/h3-4,7H,5-6H2,1-2H3
SMIL CC(C)COC(=O)COc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
IUPAC navn 2-methylpropyl 2-(2,4,5-trichlorophenoxy)acetate
Molekylvægt (g/mol) 311.59
Formel vægt 309.993
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.