missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,4,5-Trichlorophenoxyacetic Acid Isobutyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,5-T-2-methyl-1-propyl ester (mix of isomers) |
| CAS | 4938-72-1 |
| Molekylær formel | C12 H13 Cl3 O3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2,4,5-T-iso-butyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13Cl3O3/c1-7(2)5-18-12(16)6-17-11-4-9(14)8(13)3-10(11)15/h3-4,7H,5-6H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)COC(=O)COc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl |
| IUPAC navn | 2-methylpropyl 2-(2,4,5-trichlorophenoxy)acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 311.59 |
| Formel vægt | 309.993 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?