Få mere at vide
2,4,5-Trichlorophenoxyacetic Acid-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,5-TD4 |
| CAS | 358731-37-0 |
| Molekylær formel | C8 2H4 H Cl3 O3 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 2,4,5-T D4, Acetic-d2 acid','(3,4,6-trichlorophenoxy-2,5-d2)- (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5Cl3O3/c9-4-1-6(11)7(2-5(4)10)14-3-8(12)13/h1-2H,3H2,(H,12,13)/i1D,2D,3D2 |
| SMIL | [2H]c1c(Cl)c(Cl)c([2H])c(OC([2H])([2H])C(=O)O)c1Cl |
| IUPAC navn | 2,2-dideuterio-2-(2,4,5-trichloro-3,6-dideuteriophenoxy)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 259.51 |
| Formel vægt | 257.9555 |