missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,4,5-Trichlorophenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,5-Trichlorophenol |
| CAS | 95-95-4 |
| Molekylær formel | C6 H3 Cl3 O |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Phenol','2,4,5-trichloro-, 2,4,5-Trichlorophenol, 2.4,5-Trichlorophenic acid, Dowicide 2, NSC 2266, Preventol I, TCP |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Cl3O/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2,10H |
| SMIL | Oc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl |
| IUPAC navn | 2,4,5-trichlorophenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 197.45 |
| Formel vægt | 195.9249 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?