Få mere at vide
2,4,5-Trichlorophenol-3,6-d2, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,5-Trichlorophenol ring-d2 |
| CAS | 93951-82-7 |
| Molekylær formel | C6 2H2 H Cl3 O |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Phen-2,5-d2-ol, 3,4,6-trichloro- (9 CI), 2,4,5-Trichlorophenol (Ring-D2), 2,4,5-Trichlorophenol-D2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H3Cl3O/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2,10 H/i1D,2 D |
| SMIL | [2 H]c1c(O)c(Cl)c([2 H])c(Cl)c1Cl |
| IUPAC navn | 2,4,5-trichloro-3,6-dideuteriophenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 199.46 |
| Formel vægt | 197.9375 g/mol |
| Vis mere |