missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,4,5-Trichloronitrobenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,5-Trichloronitrobenzene |
| CAS | 89-69-0 |
| Molekylær formel | C6 H2 Cl3 N O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Benzene','1,2,4-trichloro-5-nitro-, 1,2,4-Trichloro-5-nitrobenzene, 1,4,5-Trichloro-2-nitrobenzene, 2,4,5-Trichloro-1-nitrobenzene, 2,4,5-Trichloronitrobenzene, 3,4,6-Trichloronitrobenzene, NSC 50660, NSC 56980, NSC 60975 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H2Cl3NO2/c7-3-1-5(9)6(10(11)12)2-4(3)8/h1-2H |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl |
| IUPAC navn | 1,2,4-trichloro-5-nitrobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 226.44 |
| Formel vægt | 224.9151 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?