Få mere at vide
2,4',5-Trichlorobiphenyl-2',3',5',6'-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4',5-Trichlorobiphenyl-2',3',5',6'-D4 |
| CAS | 1219794-87-2 |
| Molekylær formel | C12 D4 H3 Cl3 |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | 2,4',5-Trichlorobiphenyl-2',3',5',6'-d4, 2,4',5-Trichloro-1,1'-biphenyl-2',3',5',6'-d4, 2,4',5-Trichlorobiphenyl-2',3',5',6'-D4, 4,2',5'-Trichlorobiphenyl-2,3,5,6-d4, PCB 31 D4, 2,4',5-TriCB-2',3',5',6'-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H7Cl3/c13-9-3-1-8(2-4-9)11-7-10(14)5-6-12(11)15/h1-7 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1Cl)c2cc(Cl)ccc2Cl |
| IUPAC navn | 1-chloro-2,3,5,6-tetradeuterio-4-(2,5-dichlorophenyl)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 261.5676 |
| Formel vægt | 259.9864 g/mol |
| Vis mere |