Få mere at vide
2,4,5-Trichlorobiphenyl-2',3',4',5',6'-d5, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,5-Trichlorobiphenyl-2',3',4',5',6'-D5 |
| CAS | 1276197-33-1 |
| Molekylær formel | C12 D5 H2 Cl3 |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | 2,4,5-Trichlorobiphenyl-2',3',4',5',6'-d5, 2,4,5-Trichloro-1,1'-biphenyl-2',3',4',5',6'-d5, PCB 29 D5, 2,4,5-TriCB-d5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H7Cl3/c13-10-7-12(15)11(14)6-9(10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])c2cc(Cl)c(Cl)cc2Cl |
| IUPAC navn | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(2,4,5-trichlorophenyl)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 262.5738 |
| Formel vægt | 260.9927 g/mol |
| Vis mere |