Få mere at vide
2,4,5-Trichlorbenzensulfonylchlorid, 98%
Artikelnummer. 11463987
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11463987 100 g 100g
11443987 5 g 5g
11453987 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463987 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19390.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-10-2026
CAS: 15945-07-0 | C6H2Cl4O2S | 279,94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15945-07-0
Molekylær formel C6H2Cl4O2S
Molekylvægt (g/mol) 279.94
MDL nummer MFCD00007428
InChI nøgle WNVVRCKTQSCPAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,5-trichlorobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4,5-trichloro, unii-7gd5283xix, 2,4,5-trichlorobenzenesulphonyl chloride, 2,4,5-trichlorobenzenesulfonylchloride, pubchem5174, acmc-1c50t, 2,4,5trichlorophenylsulfonylchloride, 2,5-trichlorobenzenesulfonyl chloride, chloro 2,4,5-trichlorophenyl sulfone
PubChem CID 27575
IUPAC navn 2,4,5-trichlorbenzensulfonylchlorid
SMIL C1=C(C(=CC(=C1Cl)Cl)Cl)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,5-Trichlorobenzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 67 °C til 71 °C
Mængde 100 g
FN nummer UN3261
Beilstein 1112595
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 279.96
Procent renhed 98%