Få mere at vide
Alfa Aesar™ 2,4,5-Trichlorobenzenesulfonic acid potassium salt, 90+%
Artikelnummer. 11475566
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11475566 25 g 25g
11455566 1 g 1g
11465566 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11475566 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. B20713.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 62625-17-6
Molekylær formel C6H2Cl3KO3S
Molekylvægt (g/mol) 299.587
MDL nummer MFCD00024894
InChI nøgle DRPLRPSXUUSFOB-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23692292
IUPAC navn potassium;2,4,5-trichlorobenzenesulfonate
SMIL C1=C(C(=CC(=C1Cl)Cl)Cl)S(=O)(=O)[O-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,5-Trichlorobenzenesulfonic acid potassium salt
Smeltepunkt >300°C
Mængde 25 g
Følsomhed Hygroscopic
Synonym potassium 2,4,5-trichlorobenzenesulfonate, benzenesulfonic acid, 2,4,5-trichloro-, potassium salt, 2,4,5-trichlorobenzenesulfonic acid potassium salt, potassium 2,4,5-trichlorobenzenesulphonate, benzenesulfonic acid, 2,4,5-trichloro-, potassium salt 1:1, potassium 2,4,5-trichlorobenzene-1-sulfonate, 2,4,5-trichlorobenzenesulfonic acid, potassium salt, c6h2cl3so3.k, potassium2,4,5-trichlorobenzenesulfonate, potassium ion 2,4,5-trichlorobenzenesulfonate
Formel vægt 299.6
Procent renhed ≥90%