Få mere at vide
2,4,5-Trichloroaniline, TRC
Artikelnummer. 30137314
Skift visning
Mængde:
10 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137314 250 g
30005779 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137314 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT774090250G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 636-30-6
Molekylær formel C6 H4 Cl3 N
Molekylvægt (g/mol) 196.46
Synonym Benzenamine, 2,4,5-trichloro- (9CI, ACI), 2,4,5-Trichlorobenzenamine (ACI), Aniline, 2,4,5-trichloro- (6CI, 7CI, 8CI), 2,4,5-Trichloraniline, 2,4,5-Trichloro-phenylamine, 2,4,5-Trichloroaniline, NSC 64139
IUPAC navn 2,4,5-trichloroaniline
SMIL Nc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,5-Trichloroaniline
Mængde 250 g
InChI formel InChI=1S/C6H4Cl3N/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2H,10H2
Formel vægt 194.9409