Få mere at vide
2,4,5-Trichloroaniline, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,5-Trichloroaniline |
| CAS | 636-30-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,4,5-Trichloroaniline |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C6 H4 Cl3 N |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4Cl3N/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2H,10H2 |
| SMIL | Nc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl |
| IUPAC navn | 2,4,5-trichloroaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.46 |
| Vis mere |