Få mere at vide
2,4,5-Trichloroaniline, 97%
Artikelnummer. 11414587
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11414587 250 g 250g
11404587 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11414587 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21113.30
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 636-30-6 | C6H4Cl3N | 196.455 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 636-30-6
Molekylær formel C6H4Cl3N
Molekylvægt (g/mol) 196.455
MDL nummer MFCD00007662
InChI nøgle GUMCAKKKNKYFEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2,4,5-trichloro, unii-7xkk8s8wo0, aniline, 2,4,5-trichloro, 7xkk8s8wo0, 2,4,5-trichlorophenylamine, ccris 2882, pubchem3213, 2,5-trichloroaniline, aniline,4,5-trichloro, 2,4,5-trichloro aniline
PubChem CID 12487
IUPAC navn 2,4,5-trichloranilin
SMIL C1=C(C(=CC(=C1Cl)Cl)Cl)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,5-Trichloroaniline
Smeltepunkt 92°C to 95°C
Mængde 250 g
Lugt Characteristic
FN nummer UN2018
Beilstein 879091
Kogepunkt 269°C to 270°C
Formel vægt 196.46
Procent renhed 97%