Få mere at vide
2,4,5-Trichloro-1,3-benzenedicarbonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,5-Trichloro-1,3-benzenedicarbonitrile |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8HCl3N2/c9-6-1-4(2-12)7(10)5(3-13)8(6)11/h1H |
| Formel vægt | 229.9205 |